Dietoxiacetato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Diethoxyacetic ethyl ester
156070250 156071000
ACRO156070250EA 54.5 EUR
ACRO156070250 ACRO156071000
Dietoxiacetato de etilo 98%
Dietoxiacetato de etilo
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 198…200 °C (761 mmHg)
Densidad: 0,989 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009231
Núm. CAS: 6065-82-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meg/g
Thiophene Passes test