5-Quinolinol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
156430010 156430050
ACRO156430010EA 82.9 EUR
ACRO156430010 ACRO156430050
5-Quinolinol 97%
5-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 223…226 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006792
Núm. CAS: 578-67-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %