Ácido 4-nitroantranilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
156980050 156980250
ACRO156980050EA 277 EUR
ACRO156980050 ACRO156980250
Ácido 4-nitroantranilico 97%
Ácido 4-nitroantranilico
Formula: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Pto. de fusión: 268…269 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007262
Núm. CAS: 619-17-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure