1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Indole-2-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindole-2-carboxylic acid
158640010 158640050
ACRO158640010EA 70.2 EUR
ACRO158640010 ACRO158640050
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. de fusión: 212…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005801
Núm. CAS: 16136-58-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %