1,2,3,6-Tetrahydropyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
158870010 158870050
ACRO158870010EA 133 EUR
ACRO158870010 ACRO158870050
1,2,3,6-Tetrahydropyridine 98%
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Formula: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Pto. Ebullición: 108 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005949
Núm. CAS: 694-05-3
UN: 2410
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)