2-Amino-4-metoxibenzotiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
160350010 160350050 160350250
ACRO160350010EA 46.9 EUR
ACRO160350010 ACRO160350050 ACRO160350250
2-Amino-4-metoxibenzotiazol 97%
2-Amino-4-metoxibenzotiazol
Formula: C₈H₈N₂OS
MW: 180.23 g/mol
Pto. Ebullición: 335
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005792
Núm. CAS: 5464-79-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
GC ≥96.0 %