Amantadina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
160470050
160470250
ACRO160470050EA
68
EUR
ACRO160470050
ACRO160470250
Amantadina 96%
Amantadina
Formula:
C₁₀H₁₇N Pto. Ebullición: 214 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074732 Núm. CAS: 768-94-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15 % |
Titration with HClO4 | ≥95.0 % (On dry substance) |