1,1-Dietoxitrimetilamina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
162080100 162080500
ACRO162080100EA 40.1 EUR
ACRO162080100 ACRO162080500
1,1-Dietoxitrimetilamina 95%
1,1-Dietoxitrimetilamina
Formula: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,859 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009227
Núm. CAS: 1188-33-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %