2,3-Dimetil-1,3-butadieno 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 41.9 EUR
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimetil-1,3-butadieno 98% estabilizado
2,3-Dimetil-1,3-butadieno
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 68…69 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0,726 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008595
Núm. CAS: 513-81-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT