Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
163750250 163751000
ACRO163750250EA 162 EUR
ACRO163750250 ACRO163751000
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₉ClN₂O₂S
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006085
Núm. CAS: 5909-24-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %