3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-3-methoxypyridine
163540010 163540050
ACRO163540010EA 90.9 EUR
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,1253 g/mol
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006015
Núm. CAS: 20928-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %