Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
163760010 163762500
ACRO163760010EA 194 EUR
ACRO163760010 ACRO163762500
Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Quinoxaline-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClN₂O
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006725
Núm. CAS: 54745-92-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)