Testosterone
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
164410050
164410100
164410250
ACRO164410050EA
96.1
EUR
ACRO164410050
ACRO164410100
ACRO164410250
Testosterone
Testosterone
- White to yellowish-white Crystalline powder or crystals
Formula:
C₁₉H₂₈O₂ |
Número MDL:
MFCD00003654 Núm. CAS: 58-22-0 |