Potassium-tert-pentyloxide 14% (w/w) 0.9 M in cyclohexane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
164721000 164728000
164721000.EA 51.9 EUR
164721000. 164728000.
Potassium-tert-pentyloxide 14% (w/w) 0.9 M in cyclohexane, AcroSeal®
Potassium-tert-pentyloxide
Formula: C₅H₁₁KO
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064808
Núm. CAS: 41233-93-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.85 to 1.10 M
HPLC ≥95.0 %