Trietoxisilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 65.4 EUR
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Trietoxisilano 95%
Trietoxisilano
Formula: C₆H₁₆O₃Si
Pto. Ebullición: 134…135 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –170 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009061
Núm. CAS: 998-30-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %