9-BBN monomer 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane
165811000 165818000
165811000.EA 96.6 EUR
165811000. 165818000.
9-BBN monomer 0.5 M in THF, AcroSeal®
9-BBN monomer
Formula: C₈H₁₅B
MW: 122,02 g/mol
Densidad: 0,884 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074742
Núm. CAS: 280-64-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid (solution under an inert atmosphere)
Strength 0.45 to 0.55 M (calc. molarity of 9-BBN based on active hydrogen)