N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methylpropargylamine
165540010 165540050
ACRO165540010EA 53.7 EUR
ACRO165540010 ACRO165540050
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine
Formula: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Pto. Ebullición: 82…84 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008573
Núm. CAS: 35161-71-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %