3-Piperidinametanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 28.4 EUR
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinametanol 98%
3-Piperidinametanol
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 236 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005997
Núm. CAS: 4606-65-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %