3-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168560010 168560100
ACRO168560010EA 45.1 EUR
ACRO168560010 ACRO168560100
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído 97%
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Pto. de fusión: 131…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007109
Núm. CAS: 704-13-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
GC ≥96.0 %