2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
170040100 170040250
ACRO170040100EA 141 EUR
ACRO170040100 ACRO170040250
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formula: C₁₁H₉NO₃
Pto. de fusión: 94…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005896
Núm. CAS: 5455-98-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 102 °C
GC ≥94.0 %