4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
171330010 171330050
ACRO171330010EA 56.4 EUR
ACRO171330010 ACRO171330050
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C (1,1hPa)
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008776
Núm. CAS: 1817-57-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %