Bromomethyl methyl ether 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
171650050 171650250
ACRO171650050EA 51.3 EUR
ACRO171650050 ACRO171650250
Bromomethyl methyl ether 90%
Bromomethyl methyl ether
Formula: C₂H₅BrO
Pto. Ebullición: 87 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,53 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000171
Núm. CAS: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %