2-(2-(2-Cloroetoxi)etoxi)etanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
172270100
172270500
ACRO172270100EA
57.3
EUR
ACRO172270100
ACRO172270500
2-(2-(2-Cloroetoxi)etoxi)etanol 95%
2-(2-(2-Cloroetoxi)etoxi)etanol
Formula:
C₆H₁₃ClO₃ Pto. Ebullición: 256…258 °C (760 mmHg) Densidad: 1,163 g/cm³ Pto. de inflamación: 107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002874 Núm. CAS: 5197-62-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance |