7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
172430050 172430250
ACRO172430050EA 61.8 EUR
ACRO172430050 ACRO172430250
7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 97%
7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001696
Núm. CAS: 6836-19-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 10.41 to 11.28 % (N)