3-Metoxi-2-nitrobenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
172670010
172670050
172670250
ACRO172670010EA
67
EUR
ACRO172670010
ACRO172670050
ACRO172670250
3-Metoxi-2-nitrobenzaldehído 97%
3-Metoxi-2-nitrobenzaldehído
Formula:
C₈H₇NO₄ Pto. de fusión: 97…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007135 Núm. CAS: 53055-05-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 103 °C |
GC | ≥96.0 % |