Neopentilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Amino-2,2-dimethylpropane
173690250 173691000
ACRO173690250EA 139 EUR
ACRO173690250 ACRO173691000
Neopentilamina 97%
Neopentylamine
Formula: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Pto. Ebullición: 79…82 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: –13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008134
Núm. CAS: 5813-64-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %