Salicilato de 2-hidroxietilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174100010 174102500
ACRO174100010EA 258 EUR
ACRO174100010 ACRO174102500
Salicilato de 2-hidroxietilo 98+%
Salicilato de 2-hidroxietilo
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 172 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002862
Núm. CAS: 87-28-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to almost colorless Oily liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %