3-Quinolinacarbaldehído 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
175690010 175690050
ACRO175690010EA 119 EUR
ACRO175690010 ACRO175690050
3-Quinolinacarbaldehído 97+%
3-Quinolinacarbaldehído
Formula: C₁₀H₇NO
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006768
Núm. CAS: 13669-42-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
GC ≥97.0 %
HPLC ≥97.5 %