Boranepyridine complex 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyridine Borane, Borane, pyridine complex
177010250 177011000
ACRO177010250EA 106 EUR
ACRO177010250 ACRO177011000
Boranepyridine complex 95%
Boranepyridine complex
Formula: C₅H₈BN
Pto. de fusión: 10…11 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012435
Núm. CAS: 110-51-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
HPLC ≥95.0 %