exo-2-Aminonorbornane 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (1R,2R,4S)-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1R,2R,4S)-rel-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1alpha,4alpha)-Norbornane-2alpha-amine
176950010 176950050
ACRO176950010EA 75.7 EUR
ACRO176950010 ACRO176950050
exo-2-Aminonorbornane 99%
exo-2-Aminonorbornane
Formula: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Pto. Ebullición: 49 °C (13mbar)
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078132
Núm. CAS: 7242-92-4
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %