Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 31,000-50,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: PVOH, PVA, Mowiol®
178970010 178970025 178971000
ACRO178970010EA 208 EUR
ACRO178970010 ACRO178970025 ACRO178971000
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 31,000-50,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Alcohol polivinílico
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Pto. de fusión: 230…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5.5 to 6.6 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 98.0 to 98.8 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %