Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
180300010 180300025 180301000
ACRO180300010EA 229 EUR
ACRO180300010 ACRO180300025 ACRO180301000
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysed
Alcohol polivinílico
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Pto. de fusión: 230…240 °C (desc.)
Densidad: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 3 to 3.7 cP (4 % in water at 20°C)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤1 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %