2-(3-Metoxifenil)etanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol 3-metoxifenetilico
182250010 182250050 182250250
ACRO182250010EA 58.6 EUR
ACRO182250010 ACRO182250050 ACRO182250250
2-(3-Metoxifenil)etanol 97%
2-(3-Metoxifenil)etanol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Pto. Ebullición: 141…143 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.075 g/cm³
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002893
Núm. CAS: 5020-41-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dry substance)