2-(2-Hidroxifenil)etanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
182490010 182490050
ACRO182490010EA 41.3 EUR
ACRO182490010 ACRO182490050
2-(2-Hidroxifenil)etanol 98%
2-(2-Hidroxifenil)etanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 168…169 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,159 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002890
Núm. CAS: 7768-28-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -125° to -142° (20°C, 589 nm) (0.25 % in Methanol)