Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 146,000-186,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
183120010 183120025 183121000
ACRO183120010EA 188 EUR
ACRO183120010 ACRO183120025 ACRO183121000
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 146,000-186,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Alcohol polivinílico
Formula: (CH₂CHOH)n
Pto. de fusión: 230…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
Índice Merck: 15,7706
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 62 to 72 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 98.0 to 98.8 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %