1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
185710010
185710050
ACRO185710010EA
150
EUR
ACRO185710010
ACRO185710050
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formula:
C₆H₁₂N₄O₂ Pto. de fusión: 111…113,5 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00008318 Núm. CAS: 10465-78-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 114 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |