Sulfuro de dimetilo-borano 2 M in toluene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Borane-methyl sulphide complex
186961000 186968000
186961000.EA 99.1 EUR
186961000. 186968000.
Sulfuro de dimetilo-borano 2 M in toluene, AcroSeal®
Sulfuro de dimetilo-borano
Formula: C₂H₉BS
MW: 75.97 g/mol
Pto. de fusión: -27
Densidad: 0.856 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013189
Núm. CAS: 13292-87-0
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %