2,2-Diphenylethanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
188220020 188220100
ACRO188220020EA 35.4 EUR
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Formula: C₁₄H₁₄O
Pto. Ebullición: 160…162 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 53…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004729
Núm. CAS: 1883-32-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %