α-4-Dicloro-2-nitrotolueno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
187950010 187950050
ACRO187950010EA 51.3 EUR
ACRO187950010 ACRO187950050
α-4-Dicloro-2-nitrotolueno 98%
α-4-Dicloro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Pto. de fusión: 38…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007216
Núm. CAS: 938-71-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure