Bario nitrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
192550025
192555000
ACRO192550025EA
201
EUR
ACRO192550025
ACRO192555000
Bario nitrato ACS
Bario nitrato
Formula:
Ba(NO₃)₂ Pto. de fusión: 592 °C Densidad: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003442 Núm. CAS: 10022-31-8 UN: 1446 ADR: 5.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
pH | 5.0 to 8.0 (5 % at 25.0°C) |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤0.1 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |