Cloruro de cadmio (II), anhidro 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
192690025 192695000
ACRO192690025EA 1070 EUR
ACRO192690025 ACRO192695000
Cloruro de cadmio (II), anhidro 98%, puro
Cloruro de cadmio (II)
Formula: CdCl₂
Pto. Ebullición: 967 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 568 °C
Densidad: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010916
Núm. CAS: 10108-64-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %