Calcio carbonato 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbonato de calcio
192721000 192725000
ACRO192721000EA 49 EUR
ACRO192721000 ACRO192725000
Calcio carbonato 99+% para bioquímica
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 825 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Aluminium (Al) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0004 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)