Calcio cloruro, anhidro 96% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
192731000 192735000
ACRO192731000EA 112 EUR
ACRO192731000 ACRO192735000
Calcio cloruro, anhidro 96% para bioquímica
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: >1600 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 782 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥95.0 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0025 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.01 %