Ioduro de cesio 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
192820010 192820100 192820500
ACRO192820010EA 35.9 EUR
ACRO192820010 ACRO192820100 ACRO192820500
Ioduro de cesio 99.999% (trace metals basis)
Ioduro de cesio
Formula: CsI
Pto. Ebullición: 1280 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 626 °C
Densidad: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010962
Núm. CAS: 7789-17-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm