Cobalto 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
192850050 192850250
ACRO192850050EA 96 EUR
ACRO192850050 ACRO192850250
Cobalto 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Cobalto
Formula: Co
Pto. Ebullición: 2870 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1495 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤50 ppm