Amonio yoduro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio ioduro
193210010 193210500 193212500
ACRO193210010EA 545 EUR
ACRO193210010 ACRO193210500 ACRO193212500
Amonio yoduro ACS
Amonio yoduro
Formula: NH₄I
Pto. de fusión: 551 °C (subl.)
Densidad: 2,51 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011424
Núm. CAS: 12027-06-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals (May turn yellow on storage)
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Chloride and Bromide ≤0.005 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %