Litio cloruro 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
193370010 193370050
ACRO193370010EA 313 EUR
ACRO193370010 ACRO193370050
Litio cloruro 99%, extra puro
Litio cloruro
Formula: LiCl
Pto. Ebullición: 1382 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 2,06 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter ≤0.01 % (in acid)