Litio sulfato monohidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Litio sulfato monohidrato
193391000 193395000
ACRO193391000EA 48.8 EUR
ACRO193391000 ACRO193395000
Litio sulfato monohidrato 99+% ACS
Litio sulfato monohidrato
Formula: Li₂SO₄·H₂O
Pto. de fusión: 860 °C
Densidad: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149766
Núm. CAS: 10102-25-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (1 g, 150°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (dried basis) Li2SO4
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %