Magnesio nitrato hexahidrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
193420100 193420500
ACRO193420100EA 50.8 EUR
ACRO193420100 ACRO193420500
Magnesio nitrato hexahidrato 99.999% (trace metals basis)
Nitrato de magnesio hexahidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149779
Núm. CAS: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 9.1 to 9.7 % (Mg)
Total trace metal impurities ≤10 ppm