Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de manganeso tetrahidrato
193451000 193455000
ACRO193451000EA 32.7 EUR
ACRO193451000 ACRO193455000
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato ACS
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Formula: MnCl₂·4H₂O
MW: 197,9 g/mol
Pto. Ebullición: 1190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %